Få mere at vide
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 97%
Artikelnummer. 15404137
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15404137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31534.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26215-14-5 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26215-14-5
Molekylær formel C8H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.164
MDL nummer MFCD03425794
InChI nøgle RUZXDTHZHJTTRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h one, 7-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 7-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,7-amino, 7-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 7-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, librarion l544
PubChem CID 2764182
IUPAC navn 7-amino-4H-1,4-benzoxazin-3-on
SMIL C1C(=O)NC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Smeltepunkt 220°C to 222°C
Mængde 1 g
Formel vægt 164.17
Procent renhed 97%