missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinolincarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13FN2O4/c1-21-13-10(16)9(15)4-7-11(13)17(6-2-3-6)5-8(12(7)18)14(19)20/h4-6H,2-3,16H2,1H3,(H,19,20) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 292.0859 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?