Få mere at vide
7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione Hydrochloride |
| CAS | 15544-53-3 |
| Molekylær formel | C9H8ClN3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,8-Quinolinedione, 7-amino-1,5-dihydro-5-imino-, hydrochloride (1:1), 2,8-Quinolinedione, 7-amino-1,5-dihydro-5-imino-, monohydrochloride (8CI), 7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3O2.ClH/c10-5-3-6(11)9(14)8-4(5)1-2-7(13)12-8;/h1-3,10H,11H2,(H,12,13);1H |
| SMIL | Cl.NC1=CC(=N)C2=C(NC(=O)C=C2)C1=O |
| IUPAC navn | 7-amino-5-imino-1H-quinoline-2,8-dione;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.63 |
| Formel vægt | 225.0305 |