missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione Hydrochloride |
| CAS | 15544-53-3 |
| Molekylær formel | C9H8ClN3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,8-Quinolinedione, 7-amino-1,5-dihydro-5-imino-, hydrochloride (1:1), 2,8-Quinolinedione, 7-amino-1,5-dihydro-5-imino-, monohydrochloride (8CI), 7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3O2.ClH/c10-5-3-6(11)9(14)8-4(5)1-2-7(13)12-8;/h1-3,10H,11H2,(H,12,13);1H |
| SMIL | Cl.NC1=CC(=N)C2=C(NC(=O)C=C2)C1=O |
| IUPAC navn | 7-amino-5-imino-1H-quinoline-2,8-dione;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.63 |
| Formel vægt | 225.0305 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?