Få mere at vide
7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, Tech.
Artikelnummer. p-58584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10696172
Brand: Thermo Scientific Acros 163961000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86-65-7 | C10H9NO6S2 | 303.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-65-7
Molekylær formel C10H9NO6S2
Molekylvægt (g/mol) 303.29
MDL nummer MFCD00003991
InChI nøgle CMOLPZZVECHXKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym amido-g-acid, 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, amino-g-acid, 1,3-naphthalenedisulfonic acid, 7-amino, amino-g acid, 2-amino-6,8-disulfonaphthalene, unii-7c482fx29k, 2-aminonaphthalene-6,8-disulfonic acid, 2-naphthylamine-6,8-disulfonic acid, beta-naphthylamine-6,8-disulfonic acid
PubChem CID 6851
IUPAC navn 7-aminonaphthalen-1,3-disulfonsyre
SMIL C1=CC(=CC2=C(C=C(C=C21)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Amino-1, 3-naphthalenedisulfonic acid
Navn note tech.
Smeltepunkt >300°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 14, 784
Merck Index 15, 395
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 303.29
Procent renhed 60% (as is basis) Typically
Grad Teknisk
Fysisk form Nåle eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.