Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ 7-AAD Viability Staining Solution
Beskrivelse
Fluorescens detekteres i det fjerne røde område af spektret (650nm langpasfilter)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Løsning til farvning af levedygtighed |
| Farvetype | Celle-impermeant |
| Emission | ⁄535 617 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 2 ml |