Få mere at vide
Molecular Probes™ 7-AAD (7-Aminoactinomycin D)
Beskrivelse
7-aminoactinomycin D (7-AAD) er en fluorescerende interkalator, der undergår et spektralskifte ved association med DNA. 7-AAD/DNA-komplekser kan exciteres af 488 nm-laseren og har et emissionsmaksima på 647 nm, hvilket gør denne nukleinsyrefarvning nyttig til flerfarvet fluorescensmikroskopi og flowcytometri. 7-AAD ser ud til generelt at være udelukket fra levende celler, men kan bruges med celler, der er blevet fikseret og permeabiliseret. 7-AAD er blevet brugt til cellecyklusanalyse ved flowcytometri. 7-AAD binder også selektivt til GC-regioner af DNA, hvilket giver et tydeligt båndmønster i polytenkromosomer og kromatin til brug i kromosombåndsundersøgelser.
For at lave en koncentreret stamopløsning fra 1 2 mM, –opløses 7-AAD i enten vandfri DMSO af høj kvalitet eller DMF. Opbevares frosset, tørret og beskyttet mod lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas med 7-AAD (1 mg). Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 488 nm |
| Farvetype | Celle-impermeant |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometer |
| Mængde | 1 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Emission | 647 nm |
| Form | Fast stof |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Vis mere |