Få mere at vide
7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid |
| CAS | 105920-65-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO4/c15-10-8-13(5-1-2-6-13)9-11(16)14(10)7-3-4-12(17)18/h1-9H2,(H,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)CCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O |
| Vis mere |