Få mere at vide
7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30459806
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459806 4 x 25 mg
30051115 25 mg
30040744 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.2500254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
CAS 105920-65-8
Analyt- eller komponentnavne 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H19 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H19NO4/c15-10-8-13(5-1-2-6-13)9-11(16)14(10)7-3-4-12(17)18/h1-9H2,(H,17,18)
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)CCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC navn 4-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 253.3
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 253.298 g/mol