Få mere at vide
7,9-Dimethylguanine Hemitosylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,9-Dimethylguanine Hemitosylate |
| CAS | 12240-99-2 |
| Molekylær formel | 2 C7 H9 N5 O . C7 H8 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-6-hydroxy-7,9-dimethyl-purinium p-Toluenesulfonate, Herbipoline Hemitosylate, 2-Amino-1,6-dihydro-7,9-dimethyl-6-oxopurinium Hydroxide Hemitosylate |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H9N5O.C7H8O3S/c2*1-11-3-12(2)5-4(11)6(13)10-7(8)9-5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2*3H,1-2H3,(H2-,8,9,10,13);2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.C[n+]2cn(C)c3nc(N)nc([O-])c23.C[n+]4cn(C)c5nc(N)nc([O-])c45 |
| IUPAC navn | 2-amino-7,9-dimethylpurin-7-ium-6-olate;4-methylbenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 530.56 |
| Formel vægt | 530.181 |