missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7,9-Dimethoxycarbonyl-2-ethoxycarbonyl-1H-pyrrolo-[2,3-f]quinoline-4,5-dione, TRC

Artikelnummer. 30374654
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374654 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4606691MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7,9-Dimethoxycarbonyl-2-ethoxycarbonyl-1H-pyrrolo-[2,3-f]qui
CAS 80721-47-7
Molekylær formel C18 H14 N2 O8
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14N2O8/c1-4-28-18(25)10-6-8-12(19-10)11-7(16(23)26-2)5-9(17(24)27-3)20-13(11)15(22)14(8)21/h5-6,19H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)c1cc2C(=O)C(=O)c3nc(cc(C(=O)OC)c3c2[nH]1)C(=O)OC
IUPAC navn 2-O-ethyl 7-O,9-O-dimethyl 4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 386.31
Formel vægt 386.075
Produkttitel
Vælg et problem

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.