missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7,9-Dimethoxycarbonyl-2-ethoxycarbonyl-1H-pyrrolo-[2,3-f]quinoline-4,5-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,9-Dimethoxycarbonyl-2-ethoxycarbonyl-1H-pyrrolo-[2,3-f]qui |
| CAS | 80721-47-7 |
| Molekylær formel | C18 H14 N2 O8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N2O8/c1-4-28-18(25)10-6-8-12(19-10)11-7(16(23)26-2)5-9(17(24)27-3)20-13(11)15(22)14(8)21/h5-6,19H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cc2C(=O)C(=O)c3nc(cc(C(=O)OC)c3c2[nH]1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | 2-O-ethyl 7-O,9-O-dimethyl 4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.31 |
| Formel vægt | 386.075 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?