Learn More
7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4,5]deca-6,9-diene-2,8-dione |
| CAS | 82304-66-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17H24O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7,9-Bis(1,1-dimethylethyl)-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione, 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4,5]deca-6,9-diene-2,8-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O3/c1-15(2,3)11-9-17(8-7-13(18)20-17)10-12(14(11)19)16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C1=CC2(CCC(=O)O2)C=C(C1=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 7,9-ditert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.37 |
| Show More |