Få mere at vide
7,8-Dinitro-2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine, Mikromol™
Beskrivelse
7,8-Dinitro-2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Varenicline Impurity 14 |
| CAS | 230615-59-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Varenicline Impurity 14 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H10 F3 N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7,8-Dinitro-2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine, Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(1,2,4,5-tetrahydro-7,8-dinitro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-, 1,5-Methano-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dinitro-3-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(1,2,4,5-tetrahydro-7,8-dinitro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)ethanone, 7,8-Dinitro-2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine, 1-(7,8-dinitro-1,2,4,5-tetrahydro-3H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10F3N3O5/c14-13(15,16)12(20)17-4-6-1-7(5-17)9-3-11(19(23)24)10(18(21)22)2-8(6)9/h2-3,6-7H,1,4-5H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc2C3CC(CN(C3)C(=O)C(F)(F)F)c2cc1[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.23 |
| Vis mere |