Få mere at vide
7,8-Dinitro-2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051679
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051679 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051679 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3380.080100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7,8-Dinitro-2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Varenicline Impurity 14
CAS 230615-59-5
Analyt- eller komponentnavne Varenicline Impurity 14
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H10 F3 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 7,8-Dinitro-2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine, Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(1,2,4,5-tetrahydro-7,8-dinitro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-, 1,5-Methano-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dinitro-3-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(1,2,4,5-tetrahydro-7,8-dinitro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)ethanone, 7,8-Dinitro-2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine, 1-(7,8-dinitro-1,2,4,5-tetrahydro-3H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
InChI formel InChI=1S/C13H10F3N3O5/c14-13(15,16)12(20)17-4-6-1-7(5-17)9-3-11(19(23)24)10(18(21)22)2-8(6)9/h2-3,6-7H,1,4-5H2
SMIL [O-][N+](=O)c1cc2C3CC(CN(C3)C(=O)C(F)(F)F)c2cc1[N+](=O)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 345.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 345.0573 g/mol