Få mere at vide
7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione (Lumichrome), Mikromol™
Beskrivelse
7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione (Lumichrome)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lumichrome |
| CAS | 1086-80-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lumichrome |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, 7,8-Dimethylalloxazine, Riboflavin lumichrome, 7,8-Dimethylisoalloxazine, NSC 96911, Riboflavin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18) |
| SMIL | Cc1cc2NC3=NC(=O)NC(=O)C3=Nc2cc1C |
| IUPAC navn | 7,8-dimethyl-10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione |
| Vis mere |