Få mere at vide
7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione (Lumichrome), Mikromol™
Artikelnummer. 17989514
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17989514 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17989514 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0030.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione (Lumichrome)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lumichrome
CAS 1086-80-2
Analyt- eller komponentnavne Lumichrome
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, 7,8-Dimethylalloxazine, Riboflavin lumichrome, 7,8-Dimethylisoalloxazine, NSC 96911, Riboflavin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
SMIL Cc1cc2NC3=NC(=O)NC(=O)C3=Nc2cc1C
IUPAC navn 7,8-dimethyl-10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 242.0804 g/mol