missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one, TRC

Artikelnummer. 30378904
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378904 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378904 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4610101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
CAS 73942-87-7
Molekylær formel C12 H13 N O3
Mængde 1 g
Synonym 2H-3-Benzazepin-2-one, 1,3-dihydro-7,8-dimethoxy-, 1,3-Dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 7,8-Dimethoxy-1,2-dihydro-3H-3-benzazepin-2-one
InChI formel InChI=1S/C12H13NO3/c1-15-10-5-8-3-4-13-12(14)7-9(8)6-11(10)16-2/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMIL COc1cc2CC(=O)NC=Cc2cc1OC
IUPAC navn 7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-3-benzazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 219.24
Formel vægt 219.0895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.