Få mere at vide
7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one |
| CAS | 73942-87-7 |
| Molekylær formel | C12 H13 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2H-3-Benzazepin-2-one, 1,3-dihydro-7,8-dimethoxy-, 1,3-Dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 7,8-Dimethoxy-1,2-dihydro-3H-3-benzazepin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c1-15-10-5-8-3-4-13-12(14)7-9(8)6-11(10)16-2/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | COc1cc2CC(=O)NC=Cc2cc1OC |
| IUPAC navn | 7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-3-benzazepin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vægt | 219.0895 |