Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 7,8-Dihydroxyflavone
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18076002
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18076002 50 mg
18003852 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18076002 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3826/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6615.00 DKK
    6253.80 DKK / 50mg
    Spare 361.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TrkB agonist
Tyrosine kinase receptor B (TrkB) agonist that binds to the extracellular domain of the receptor (Kd = 320 nM). Inhibits glutamate-triggered apoptosis in hippocampal neurons in vitro and in vivo. Exhibits neuroprotective effects in an HD mouse model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38183-03-8
Molekylær formel C15H10O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7, 8-Dihydroxyflavone
Mængde 50 mg
Formel vægt 254.24
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 254.24