Få mere at vide
7,8-Dihydroxyflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415457
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16415457 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16415457 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW013372
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress 7,8-Dihydroxyflavone is a potent and selective TrkB agonist that mimics the physiological actions of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Displays therapeutic efficacy toward various neurological diseases.
7,8-Dihydroxyflavone is a potent and selective TrkB agonist that mimics the physiological actions of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Displays therapeutic efficacy toward various neurological diseases.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,8-Dihydroxyflavone
CAS 38183-03-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=C(O)C(O)=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Formel vægt 254.24
Procent renhed 99.01%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration