Få mere at vide
7,8-Dihydroxyflavone hydrate, 97%
Artikelnummer. 11357449
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357449 1 g 1g
11367449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27852.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38183-03-8 | C15H10O4 | 254.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38183-03-8
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.24
MDL nummer MFCD00006836
InChI nøgle COCYGNDCWFKTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,8-dihydroxyflavone, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 7,8-dihydroxy-flavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7,8-dihydroxy-2-phenyl, 7,8-dhf, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 7,8-dihydroxyflavone hydrate, chembl75267, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 1880
IUPAC navn 7,8-dihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMIL OC1=CC=C2C(=O)C=C(OC2=C1O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Smeltepunkt 250°C to 252°C
Mængde 1 g
Formel vægt 254.24 (Anhydrous)
Procent renhed 97%