Få mere at vide
7,8-Dihydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31106216
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31106216 5 g
31099833 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31106216 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1101485g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,8-Dihydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
CAS 574-84-5
Molekylær formel C10H8O5
MDL nummer MFCD00006873
Mængde 5 g
SMIL O=C1C=CC2=C(O1)C(O)=C(O)C(OC)=C2
Molekylvægt (g/mol) 208.17
Procent renhed 95%