Få mere at vide
7,8-dihydroxy-4-methylcoumarin, 97%
Beskrivelse
Kan bruges som en fluorescerende sensor til at overvåge forbruget af en boronsyre i en Suzuki krydskoblingsreaktion. Brug en langbølget UV-lampe.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 241 °C til 244 °C |
| Mængde | 5 g |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |