Få mere at vide
7,8-dihydroxy-4-methylcoumarin, 97%
Artikelnummer. 11436810
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436810 1 g 1g
11426810 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14069.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 2107-77-9 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Kan bruges som en fluorescerende sensor til at overvåge forbruget af en borsyre i en Suzuki krydskoblingsreaktion. Brug en langbølget UV-lampe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2107-77-9
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00016972
InChI nøgle NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,8-dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-methyldaphnetin, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyldaphnetine, 4-methyl-7,8-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl, coumarin, 7,8-dihydroxy-4-methyl, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2-benzopyrone
PubChem CID 5355836
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C(O)C(O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Smeltepunkt 241 °C til 244 °C
Mængde 1 g
Beilstein 177613
Følsomhed Lysfølsom
IUPAC navn 7,8-dihydroxy-4-methylchromen-2-on
Formel vægt 192.17
Procent renhed 97%