Få mere at vide
7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-chromen-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-chromen-4-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-15-10(13(11)18)5-6-12(17)14(15)19/h1-7,16-17,19H |
| Formel vægt | 270.0528 |