missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7,8-Dihydronaphthalen-1-ol, Mikromol

Artikelnummer. 30461301
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461301 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461301 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1403.190025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

7,8-Dihydronaphthalen-1-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7,8-Dihydro-1-naphthalenol
CAS 51927-48-1
Analyt- eller komponentnavne 7,8-Dihydro-1-naphthalenol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Naphthalenol, 7,8-dihydro-, 1-Naphthol, 7,8-dihydro- (6CI), 7,8-Dihydro-1-naphthalenol, 7,8-Dihydro-1-naphthol, 8-Hydroxy-1,2-dihydronaphthalene, 7,8-Dihydronaphthalen-1-ol
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1,3-5,7,11H,2,6H2
Løsningstype Neat
SMIL Oc1cccc2C=CCCc12
IUPAC navn 7,8-dihydronaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 146.0732 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.