Få mere at vide
7,8-Dihydro-L-biopterin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16482668 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16482668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008646
MedChemExpress 7,8-Dihydro-L-biopterin is an oxidation product of tetrahydrobiopterin.
7,8-Dihydro-L-biopterin is an oxidation product of tetrahydrobiopterin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,8-Dihydro-L-biopterin
CAS 6779-87-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H13N5O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (627.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (25.08 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1N=C(N)NC2=C1N=C([C@@H](O)[C@@H](O)C)CN2
Molekylvægt (g/mol) 239.23
Formel vægt 239.23
Procent renhed 96.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism