Learn More
7,8-Dihydro-L-Biopterin-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 7,8-Dihydro-L-Biopterin-d3 |
| CAS | 1217782-44-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9H10D3N5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-7,8-dihydro-4(3H)-pteridinone, 7,8-Dihydrobiopterin, Dihydrobiopterin, L-erythro-7,8-Dihydrobiopterin, L-erythro-Dihydrobiopterin |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h3,6,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@H](O)[C@H](O)C1=NC2=C(NC1)N=C(N)NC2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.25 |
| Formel vægt | 242.1207 |
| Show More |