missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7,8-Dihydro-9-[2-(4-bromophenyl)hydrazone]-5H-pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,8-Dihydro-9-[2-(4-bromophenyl)hydrazone]-5H-pyrido[3,2-b]a |
| CAS | 676596-64-8 |
| Molekylær formel | C15 H13 Br N4 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13BrN4O/c16-10-3-5-11(6-4-10)19-20-13-7-8-14(21)18-12-2-1-9-17-15(12)13/h1-6,9,19H,7-8H2,(H,18,21)/b20-13+ |
| SMIL | Brc1ccc(N\N=C\2/CCC(=O)Nc3cccnc23)cc1 |
| IUPAC navn | (9E)-9-[(4-bromophenyl)hydrazinylidene]-7,8-dihydro-5H-pyrido[3,2-b]azepin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.19 |
| Formel vægt | 344.0273 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?