Få mere at vide
7,8-Dihydro-1-naphthalenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,8-Dihydro-1-naphthalenol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1,3-5,7,11H,2,6H2 |
| Formel vægt | 146.0732 |