missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7,8-Didehydronaltrexone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one |
| CAS | 123086-68-0 |
| Molekylær formel | C20 H21 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-6,11,15,18,22,24H,1-2,7-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMIL | Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)C=C[C@@]36O |
| IUPAC navn | (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,7a,13-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.385 |
| Formel vægt | 339.1471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?