Få mere at vide
7,8-Didehydrocholesterol Acetate, TRC
Artikelnummer. 30368899
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30368899 1 g
1 options
Artikelnummer. 30368899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4395351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,8-Didehydrocholesterol Acetate
CAS 1059-86-5
Molekylær formel C29H46O2
Mængde 1 g
Synonym 3β-Acetoxycholesta-5,7-diene, 7,8-Didehydrocholesteryl acetate, 7-Dehydrocholesterol acetate, 7-Dehydrocholesteryl acetate, Cholesta-5,7-dien-3β-yl acetate, NSC 226869
InChI formel InChI=1S/C29H46O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10-11,19-20,23,25-27H,7-9,12-18H2,1-6H3
SMIL O1CCN(CC1)CC2C(=O)c3c(CC2)nc(C)c3CC
Molekylvægt (g/mol) 426.67