Få mere at vide
7,8-Didehydrocholesterol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,8-Didehydrocholesterol Acetate |
| CAS | 1059-86-5 |
| Molekylær formel | C29H46O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3β-Acetoxycholesta-5,7-diene, 7,8-Didehydrocholesteryl acetate, 7-Dehydrocholesterol acetate, 7-Dehydrocholesteryl acetate, Cholesta-5,7-dien-3β-yl acetate, NSC 226869 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10-11,19-20,23,25-27H,7-9,12-18H2,1-6H3 |
| SMIL | O1CCN(CC1)CC2C(=O)c3c(CC2)nc(C)c3CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.67 |