missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7,8-Didehydro-4,5alpha-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6alpha,10alpha-diol (10alpha-Hydroxycodeine), Mikromol™
Beskrivelse
7,8-Didehydro-4,5alpha-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6alpha,10alpha-diol (10alpha-Hydroxycodeine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10alpha-Hydroxycodeine |
| CAS | 16589-96-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10alpha-Hydroxycodeine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H21 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Morphinan-6alpha,10alpha-diol, 7,8-didehydro-4,5alpha-epoxy-3-methoxy-17-methyl- (8CI), (5alpha,6alpha,10alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6,10-dio, Codeine Monohydrate Impurity E as α-Isomer, Codeine Impurity E as α-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-18-10-4-5-11(20)17(18)23-16-12(22-2)6-3-9(13(16)18)15(21)14(10)19/h3-6,10-11,14-15,17,20-21H,7-8H2,1-2H3/t10-,11-,14-,15-,17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2[C@H](O)[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C |
| IUPAC navn | (4S,4aR,7S,7aR,12bS,13S)-9-methoxy-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,13-diol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?