Få mere at vide
7,8-Didehydro-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(prop-2-enyl)morphinan-6-one (7,8-Didehydronaloxone), Mikromol™
Artikelnummer. 17913926
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17913926 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17913926 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0272.140025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7,8-Didehydro-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(prop-2-enyl)morphinan-6-one (7,8-Didehydronaloxone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,8-Didehydronaloxone
CAS 26451-92-3
Analyt- eller komponentnavne 7,8-Didehydronaloxone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H19 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (5α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propen-1-yl)-morphinan-6-one, Morphinan-6-one, 17-allyl-7,8-didehydro-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy- (8CI), Naloxone Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C19H19NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-6,14,17,21,23H,1,7-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1
SMIL Oc1ccc2C[C@H]3N(CC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)C=C[C@@]35O
IUPAC navn (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,7a,13-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one
Molekylvægt (g/mol) 325.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 325.1314 g/mol