Få mere at vide
7,8-Diaminopelargonic Acid Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,8-Diaminopelargonic acid dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O2.2ClH/c1-7(10)8(11)5-3-2-4-6-9(12)13;;/h7-8H,2-6,10-11H2,1H3,(H,12,13);2*1H/t7-,8+;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 260.1058 |
| Procent renhed | >95% |