Få mere at vide
7,8-Desacetyl-9,10-dehydro Daunorubicinone (~90%) (Doxorubicin Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,8-Desacetyl-9,10-dehydro Daunorubicinone |
| CAS | 1159977-24-8 |
| Molekylær formel | C19 H12 O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6,8,10,11-Tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 7,8-Desacetyl-9,10-dehydro Daunorubicinone, Doxorubicin Impurity, 6,8,10,11-Tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H12O7/c1-26-11-4-2-3-8-13(11)19(25)15-14(16(8)22)17(23)9-5-7(20)6-10(21)12(9)18(15)24/h2-6,20-22,25H,1H3 |
| SMIL | COc1cccc2c(O)c3C(=O)c4cc(O)cc(O)c4C(=O)c3c(O)c12 |
| IUPAC navn | 1,3,6,11-tetrahydroxy-10-methoxytetracene-5,12-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.29 |
| Formel vægt | 352.0583 |