Få mere at vide
7,8-benzoquinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10246200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10246200 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10246200 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154070010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7, 8-Benzoquinoline
Navn note 97%
CAS 230-27-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 338°C (719.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H9N
MDL nummer MFCD00004984
Mængde 1 g
Beilstein 20, 463
Synonym benzo h quinoline, 7,8-benzoquinoline, 4-azaphenanthrene, 1-naphthoquinoline, benzoquinoline, alpha-naphthoquinoline, alpha-benzoquinoline, 7,8-bnzoquinoline, .alpha.-benzoquinoline
InChI nøgle WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2N=CC=C3
IUPAC navn benzo[h]quinolin
Molekylvægt (g/mol) 179.22
PubChem CID 9191
Formel vægt 179.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7,8-Benzoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.