Få mere at vide
7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoracetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin (N-(Trifluoracetyl)vareniclin), Mikromol™
Artikelnummer. 17993136
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17993136 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17993136 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3380.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoracetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin (N-(Trifluoracetyl)vareniclin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Varenicline Impurity 16
CAS 230615-70-0
Analyt- eller komponentnavne Varenicline Impurity 16
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H12 F3 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone, 7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-8H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-8-yl)ethan-1-one
InChI formel InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
SMIL FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Molekylvægt (g/mol) 307.2705
Mængde 25 mg
Formel vægt 307,0932 g/mol