missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(7,8,9,10-Tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-2-yl)methanol, TRC

Artikelnummer. 30410878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410878 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT24347010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (7,8,9,10-Tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-2-yl)methanol
CAS 2832128-82-0
Molekylær formel C14 H15 N3 O
Mængde 10 mg
Synonym Hydroxymethyl Varenicline
InChI formel InChI=1S/C14H15N3O/c18-7-10-6-16-13-2-11-8-1-9(5-15-4-8)12(11)3-14(13)17-10/h2-3,6,8-9,15,18H,1,4-5,7H2
SMIL OCc1cnc2cc3C4CNCC(C4)c3cc2n1
IUPAC navn 5,8,14-triazatetracyclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2(11),3,5,7,9-pentaen-6-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 241.288
Formel vægt 241.122
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.