missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine 1,4-Dioxide, TRC

Artikelnummer. 30422771
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422771 50 mg
30420793 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29395550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1337563-47-9
Molekylær formel C13H13N3O2
Molekylvægt (g/mol) 243.26
SMIL [O-][n+]1cc[n+]([O-])c2cc3C4CNCC(C4)c3cc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine 1,4-Dioxide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O2/c17-15-1-2-16(18)13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2
Formel vægt 243.1008
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.