Få mere at vide
7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone (~70%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14O8/c1-29-13-4-2-3-9-15(13)21(28)17-16(18(9)25)19(26)10-5-8(12(24)7-22)6-11(23)14(10)20(17)27/h2-6,22-23,25,28H,7H2,1H3 |