missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7,7-Azo-3-Alpha,12-Alpha-dihydroxytaurocholanic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,7-Azo-3-a,12-a-dihydroxytaurocholanic Acid, Sodium Salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C52H88N4O12S2.2Na/c1-29(7-13-45(61)53-19-21-69(63,64)65)35-9-11-37-47-39(27-43(59)51(35,37)5)49(3)17-15-33(57)23-31(49)25-41(47)55-56-42-26-32-24-34(58)16-18-50(32,4)40-28-44(60)52(6)36(10-12-38(52)48(40)42)30(2)8-14-46(62)54-20-22-70(66,67)68;;/h29-44,47-48,57-60H,7-28H2,1-6H3,(H,53,61)(H,54,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;/q;2*+1/p-2/b56-55+;;/t29-,30-,31?,32?,33-,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40+,41?,42?,43+,44+,47+,48+,49+,50+,51-,52-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 1068.5479 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?