Få mere at vide
7,7,8,8-tetracyanoquinodimethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10503324 1 g Glasflaske 1g
10657142 5 g Glasflaske 5g
10636762 10 g Glasflaske 10g
10668894 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10503324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169360010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1518-16-7 | C12H4N4 | 204.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1518-16-7
Molekylær formel C12H4N4
Molekylvægt (g/mol) 204.19
MDL nummer MFCD00011664
InChI nøgle PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
PubChem CID 73697
ChEBI CHEBI:52445
IUPAC navn 2-[4-(dicyanomethyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]propandinitril
SMIL C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 287°C to 289°C
Farve Brun-orange til grøn
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Fieser 01,1136; 12,464
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetomitrile,tetrahydrofuran and,dioxane
Formel vægt 204.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.