Få mere at vide
7,7,8,8-tetracyanoquinodimethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419692
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419692 25 g 25g
11409692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419692 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10779.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1518-16-7 | C12H4N4 | 204.192 g/mol
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethan er et elektronacceptormolekyle, der bruges til at danne ladningsoverførende superledere. Det er en effektiv katalysator, der anvendes til a-chlorering af carboxylsyrer ved anvendelse af chlorsulfonsyre; tilstedeværelsen af TCNQ undertrykker konkurrerende fri-radikal-klorering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethan er et elektronacceptormolekyle, der bruges til at danne ladningsoverførende superledere. Det er en effektiv katalysator, der anvendes til ɑ-chlorering af carboxylsyrer ved anvendelse af chlorsulfonsyre; tilstedeværelsen af TCNQ undertrykker konkurrerende fri-radikal-klorering.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1518-16-7
Molekylær formel C12H4N4
Molekylvægt (g/mol) 204.192
MDL nummer MFCD00011664
InChI nøgle PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
PubChem CID 73697
ChEBI CHEBI:52445
IUPAC navn 2-[4-(dicyanomethyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]propandinitril
SMIL C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Smeltepunkt ∼288°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 611604
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 204.19
Procent renhed 98%