Få mere at vide
7,7'-[1,4-Piperazinediylbis(4,1-butanediyloxy)]bis-2(1H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,7'-[1,4-Piperazinediylbis(4,1-butanediyloxy)]bis-2(1H)-quinolinone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H36N4O4/c35-29-11-7-23-5-9-25(21-27(23)31-29)37-19-3-1-13-33-15-17-34(18-16-33)14-2-4-20-38-26-10-6-24-8-12-30(36)32-28(24)22-26/h5-12,21-22H,1-4,13-20H2,(H,31,35)(H,32,36) |
| Formel vægt | 516.2737 |