Få mere at vide
7-[(5R,6S)-6-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-carboxaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 7-[(5R,6S)-6-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-carboxaldehyde |
| CAS | 198637-59-1 |
| Molekylær formel | C16 H32 N4 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | trans-7-(6-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32N4O4/c1-16(2)23-11-14(15(22)12-24-16)20-9-5-17-3-7-19(13-21)8-4-18-6-10-20/h13-15,17-18,22H,3-12H2,1-2H3/t14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)OC[C@@H](O)[C@@H](CO1)N2CCNCCN(CCNCC2)C=O |
| IUPAC navn | 7-[(5R,6S)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl]-1,4,7,10-tetrazacyclododecane-1-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.45 |
| Formel vægt | 344.242 |