Få mere at vide
7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, Mikromol™
Artikelnummer. 17932416
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932416 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0961.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one
CAS 952308-47-3
Analyt- eller komponentnavne 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 I N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-iodobutoxy)-, 3,4-Dihydro-7-(4-iodobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Iodobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
InChI formel InChI=1S/C13H16INO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
SMIL ICCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 7-(4-iodobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 345.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 345.0226 g/mol