Få mere at vide
7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17964246
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17964246 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17964246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0961.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone
CAS 889443-20-3
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-, 7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, Aripiprazole Related Compound B, Aripiprazole Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C13H17NO3/c15-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)14-12(10)9-11/h3,5,9,15H,1-2,4,6-8H2,(H,14,16)
SMIL OCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 7-(4-hydroxybutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 235.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 235.1208 g/mol