Få mere at vide
7,4'-Di-O-methylapigenin, MedChemExpress
Beskrivelse
The compound 7,4'-Di-O-methylapigenin may be partly responsible for the reported antifungal activity of C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7,4'-Di-O-methylapigenin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5128-44-9 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 2 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14O5 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 4',7-Dimethoxy-5-Hydroxyflavone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (16.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming) (insoluble) |
| Vis mere |