missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-(4-Chlorobutoxy)quinolin-2(1H)-one, TRC

Artikelnummer. 30366235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366235 250 mg
30352554 2.5 g
30352555 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC381343250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 913613-82-8
Molekylær formel C13H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 251.71
Synonym 7-(4-Chlorobutoxy)-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Chlorobutoxy)-1H-quinolin-2-one
IUPAC navn 7-(4-chlorobutoxy)-1H-quinolin-2-one
SMIL ClCCCCOc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-(4-Chlorobutoxy)quinolin-2(1H)-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
Formel vægt 251.0713
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.