missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, Mikromol™

Artikelnummer. 17941866
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941866 25 mg
17952116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17941866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0961.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 120004-79-7
Analyt- eller komponentnavne 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydrocarbostyril
InChI formel InChI=1S/C13H16ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
SMIL ClCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 7-(4-chlorobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 253.72
Mængde 25 mg
Formel vægt 253.087 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.